Principaux documents
R282561
4-FLUORO-BENZENESULFONIC ACID 4-(3-(4-ISOPROPYL-PHENYL)-ACRYLOYL)-PHENYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H21FO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
424.495
Numéro MDL:
Autres remarques