Principaux documents
R268720
1-IODO-2-METHOXY-NAPHTHALENE
AldrichCPR
25MG
34.40 CHF
34.40 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
25MG
34.40 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C11H9IO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
284.098
Numéro MDL:
34.40 CHF