Principaux documents
717215
Sigma-Aldrich
3-Bromo-1-methylindazole
97%
Synonyme(s) :
N-Methyl-3-bromoindazole
1 G
419.00 CHF
419.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
419.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H7BrN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
211.06
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
419.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
35-40 °C
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES 
Cn1nc(Br)c2ccccc12
InChI
1S/C8H7BrN2/c1-11-7-5-3-2-4-6(7)8(9)10-11/h2-5H,1H3
Clé InChI
NRDWKILCVWZZDP-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup