Principaux documents
R268615
1-BROMO-4-NITRO-NAPHTHALENE
AldrichCPR
R268615-10MG
34.40 CHF
34.40 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
R268615-10MG
34.40 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C10H6BrNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
252.069
Numéro MDL:
34.40 CHF