F11204
1-Fluoro-4-nitrobenzene
99%
Synonyme(s) :
1-Nitro-4-fluorobenzene, 4-Fluoronitrobenzene, 4-Nitrophenyl fluoride
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Pression de vapeur
5.5 mmHg ( 70 °C)
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.531 (lit.)
Point d'ébullition
205 °C (lit.)
Pf
21 °C (lit.)
Densité
1.33 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(F)cc1
InChI
1S/C6H4FNO2/c7-5-1-3-6(4-2-5)8(9)10/h1-4H
Clé InChI
WFQDTOYDVUWQMS-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
194.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
90 °C - closed cup