Principaux documents
R259241
2,3,4,5,6-PENTA-CHLORO-ANISOLE
AldrichCPR
R259241-50MG
191.00 CHF
191.00 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
R259241-50MG
191.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C7H3Cl5O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
280.366
Numéro MDL:
191.00 CHF