111910
2-Chlorotoluene
99%
Synonyme(s) :
1-chloro-2-methylbenzene
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
4.38 (vs air)
Pression de vapeur
10 mmHg ( 43 °C)
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.525 (lit.)
Point d'ébullition
157-159 °C (lit.)
Pf
−36 °C (lit.)
Solubilité
H2O: soluble
Densité
1.083 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1ccccc1Cl
InChI
1S/C7H7Cl/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5H,1H3
Clé InChI
IBSQPLPBRSHTTG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
109.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
43 °C - closed cup