Principaux documents
R202886
(22E)-STIGMASTA-5,22-DIEN-3-BETA-OL
AldrichCPR
R202886-1MG
132.00 CHF
132.00 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
R202886-1MG
132.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C29H48O
Poids moléculaire :
412.705
Numéro MDL:
132.00 CHF