Principaux documents
R160458
1-ISOPROPYL-1-((3,4-METHYLENE-DIOXY)-PHENYL)-UREA
AldrichCPR
R160458-250MG
34.40 CHF
34.40 CHF
Date d'expédition estimée le15 avril 2025
Changer de vue
R160458-250MG
34.40 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C11H14N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.246
Numéro MDL:
34.40 CHF
Date d'expédition estimée le15 avril 2025