539109
PAR-2 Agonist I
The PAR-2 Agonist I controls the biological activity of PAR-2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Activators/Inducers applications.
Synonyme(s) :
PAR-2 Agonist I, Proteinase Activated Receptor-2 Agonist I, 2f-LIGRL-amide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
lyophilized solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
PAR-2
Conditionnement
Avertissement
Séquence
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Kawabata, A., et al. 2004. J. Pharmacol. Exp. Ther.309, 1098.
Ferrell, W.R., et al. 2003. J. Clin. Invest.111, 35.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable