Principaux documents
R155799
4-(3,4-DIMETHOXY-PHENYL)-4-OXO-BUTYRIC ACID
AldrichCPR
R155799-25MG
34.40 CHF
34.40 CHF
Date d'expédition estimée le21 mai 2025
Changer de vue
R155799-25MG
34.40 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C12H14O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.242
Numéro MDL:
34.40 CHF
Date d'expédition estimée le21 mai 2025