Principaux documents
QBD11217
Sigma-Aldrich
Bromoacetamido-dPEG ®3-azide
Synonyme(s) :
Polyethylene glycol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H19BrN4O4
Poids moléculaire :
339.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
>90%
Forme
solid or viscous liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
Groupe fonctionnel
azide
bromo
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
BrCC(NCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-])=O
Clé InChI
BIPRHBHFKQEZTR-UHFFFAOYSA-N
Caractéristiques et avantages
Bromoacetamido-dPEG®₃-azide can be used to conjugate two different proteins or an antibody with a payload by reaction of the bromoacetamido with a free thiol and by using copper-catalyzed "click" chemistry of the azide to react with terminal alkynes or strained alkynes.
Informations légales
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable