Principaux documents
QBD11204
Sigma-Aldrich
Bromoacetamido-dPEG ®11-azide
Synonyme(s) :
Polyethylene glycol
100 MG
525.00 CHF
525.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
525.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C26H51BrN4O12
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
691.61
Code UNSPSC :
12352101
Nomenclature NACRES :
NA.22
525.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Essai
>90%
Forme
solid or viscous liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
BrCC(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-])=O
InChI
1S/C26H51BrN4O12/c27-25-26(32)29-1-3-33-5-7-35-9-11-37-13-15-39-17-19-41-21-23-43-24-22-42-20-18-40-16-14-38-12-10-36-8-6-34-4-2-30-31-28/h1-25H2,(H,29,32)
Clé InChI
NCUYWFZRLBRWFD-UHFFFAOYSA-N
Caractéristiques et avantages
Bromoacetamido-dPEG®₁₁-azide can be used to conjugate two different proteins or an antibody with a payload by reaction of the bromoacetamido with a free thiol and by using copper-catalyzed "click" chemistry with the azide to react with terminal alkynes or strained alkynes.
Informations légales
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable