QBD10931
m-dPEG®36-MAL
>95% (HPLC)
Synonyme(s) :
mPEG36-MAL, mPEG-maleimide, mPEG1500-maleimide, mPEG36-maleimide
Produits recommandés
Essai
>95% (HPLC)
Forme
solid or viscous liquid
Capacité de réaction
reaction type: Pegylations
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: monofunctional
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
N1(C(=O)C=CC1=O)CCC(=O)NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC
InChI
1S/C80H154N2O39/c1-86-8-9-88-12-13-90-16-17-92-20-21-94-24-25-96-28-29-98-32-33-100-36-37-102-40-41-104-44-45-106-48-49-108-52-53-110-56-57-112-60-61-114-64-65-116-68-69-118-72-73-120-76-77-121-75-74-119-71-70-117-67-66-115-63-62-113-59-58-111-55-54-109-5
Clé InChI
LVODUJCWJYAVKH-UHFFFAOYSA-N
Caractéristiques et avantages
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable