Principaux documents
JKA3115
Sigma-Aldrich
mPEG20K
average Mn 20,000, Maleimide, thiol reactive
Synonyme(s) :
mPEG-MAL, Methoxy-PEG-Maleimide, Polyethylene glycol
1 G
554.00 CHF
554.00 CHF
Date d'expédition estimée le01 avril 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
554.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
CH3O(CH2CH2O)nCH2CH2NHCOCH2CH2C4H2O2N
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.23
554.00 CHF
Date d'expédition estimée le01 avril 2025
Devis pour commande en gros
Nom du produit
mPEG20K-MAL, average Mn 20,000
Forme
solid
Poids mol.
average Mn 20,000
Pertinence de la réaction
reagent type: chemical modification reagent
reactivity: thiol reactive
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: monofunctional
Description générale
Methoxy PEG Maleimide. Selective for thiol groups on cystein side chains; reacts at pH 5.0-6.5
Application
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informations légales
Product of JenKem Technology
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Yu, W., et al.
Antiviral Research, 108 (2014)