Principaux documents
PH010712
Sigma-Aldrich
2-Nitro-N-(2-phenylethyl)aniline
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H14N2O2
Numéro CAS:
Chaîne SMILES 
O=[N+]([O-])C1=CC=CC=C1NCCC2=CC=CC=C2
InChI
1S/C14H14N2O2/c17-16(18)14-9-5-4-8-13(14)15-11-10-12-6-2-1-3-7-12/h1-9,15H,10-11H2