Principaux documents
P42401
Sigma-Aldrich
3-Methylpyridine N-oxide
98%
Synonyme(s) :
3-Methylpyridine 1-oxide, 3-Picoline N-oxide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H7NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
109.13
Beilstein:
106327
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
98%
Forme
solid
pb
150 °C/15 mmHg (lit.)
Pf
37-39 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1ccc[n+]([O-])c1
InChI
1S/C6H7NO/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h2-5H,1H3
Clé InChI
DMGGLIWGZFZLIY-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1