Principaux documents
NORS5500HW8
Norell® Select Series 5mm NMR tubes, heavy wall
frequency 500 MHz
Synonyme(s) :
Norell nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
5 EA
207.00 CHF
207.00 CHF
Date d'expédition estimée le03 avril 2025
Changer de vue
5 EA
207.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41121705
Nomenclature NACRES :
SB.32
207.00 CHF
Date d'expédition estimée le03 avril 2025
Matériaux
colorless tube
Conditionnement
pack of 5 ea
Fabricant/nom de marque
Norell S-5-500-HW-8
Paramètres
500 MHz frequency
Longueur
8 in.
Diamètre
5 mm
Diam. du tube
5 mm
Épaisseur de la paroi
1.4 mm
Description générale
Norell heavy wall (1.4 mm) NMR tubes offer the ultimate protection from breakage, either through rapid changes in temperature or pressure, or from mishandling. Recommended for use in NMR spectrocopy with hazardous or radioactive samples, and where sample containment is critical.
Informations légales
Norell is a registered trademark of Norell, Inc.
Select Series is a trademark of Norell, Inc.