Principaux documents
MT51350088
Mettler-Toledo electrolyte for reference electrodes
LiCl 1M in EtOH, volume 6 x 30 mL
6 X 30 ML
192.00 CHF
192.00 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
6 X 30 ML
192.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
51191600
Nomenclature NACRES :
NB.79
192.00 CHF
Check Cart for Availability
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Mettler-Toledo 51350088
Volume
6 x 30 mL
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
57.2 °F
Point d'éclair (°C)
14 °C