Principaux documents
MT51350082
Mettler-Toledo electrolyte for reference electrodes
3 mol/L KCl Sat AgCl, volume 6 x 250 mL
6 X 250 ML
121.00 CHF
121.00 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
6 X 250 ML
121.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
51191600
Nomenclature NACRES :
NB.79
121.00 CHF
Check Cart for Availability
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Mettler-Toledo 51350082
Volume
6 x 250 mL
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable