Principaux documents
M86758
Sigma-Aldrich
2-Methylundecanal
95%
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)8CH(CH3)CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.32
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.432 (lit.)
pb
171 °C (lit.)
Densité
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)C(C)CCCCCCCCC
InChI
1S/C12H24O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-12(2)11-13/h11-12H,3-10H2,1-2H3
Clé InChI
NFAVNWJJYQAGNB-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
200.1 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
93.4 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves