Principaux documents
L496294
2-(2-PHENYLETHYL)MALONIC ACID
AldrichCPR
10MG
174.00 CHF
174.00 CHF
Date d'expédition estimée le01 juin 2025
Changer de vue
10MG
174.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C11H12O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.216
Numéro MDL:
174.00 CHF
Date d'expédition estimée le01 juin 2025