Principaux documents
L306789
5-(3-FURYLMETHYLENE)-2,2-DIMETHYL-1,3-DIOXANE-4,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H10O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.199
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.