Principaux documents
L259128
1-(4-NITROPHENYL)-1-PROPANONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C9H9NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.177
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.