Principaux documents
L255602
2-NITRO-5-(PHENYLSULFANYL)ANILINE
AldrichCPR
L255602-10MG
34.40 CHF
34.40 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
L255602-10MG
34.40 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C12H10N2O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
246.29
Numéro MDL:
34.40 CHF