Principaux documents
L168815
4-CHLORO-N,N-DIMETHYLBENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C9H10ClNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.639
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.