Principaux documents
PHL83544
Sophoraflavanone G
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Kushenol F, Norkurarinone, Vexibinol
10 MG
408.00 CHF
408.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
408.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C25H28O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
424.49
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
408.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O1[C@@H](CC(=O)c3c1c(c(cc3O)O)C[C@@H](CC=C(C)C)C(=C)C)c2c(cc(cc2)O)O
InChI
1S/C25H28O6/c1-13(2)5-6-15(14(3)4)9-18-20(28)11-21(29)24-22(30)12-23(31-25(18)24)17-8-7-16(26)10-19(17)27/h5,7-8,10-11,15,23,26-29H,3,6,9,12H2,1-2,4H3/t15-,23+/m1/s1
Clé InChI
XRYVAQQLDYTHCL-CMJOXMDJSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable