L032000
DCI Activator
0.25 M
Synonyme(s) :
DCI activator solution
About This Item
Produits recommandés
Type
for DNA synthesis
for DNA synthesis
Gamme de produits
Proligo Reagents
Forme
liquid
Conditions de stockage
dry at room temperature
Concentration
29-32 g/L (DCI content, titration)
Impuretés
≤30 ppm water content (Karl Fischer)
≤30 ppm water content (Karl Fischer)
Couleur
clear
clear
Catégories apparentées
Description générale
Notes préparatoires
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
41.0 °F
Point d'éclair (°C)
5 °C