KN8978200008
Kontes® NMR tubes 3 mm diam., precision
frequency 300 MHz, L × camber × concentricity 8 in. × 0.0011 in. × 0.0020 in.
Synonyme(s) :
897820-0008
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass tube
colorless tube
Caractéristiques
neck thread push fit
Fabricant/nom de marque
Kimble® 897820-0008
Paramètres
300 MHz frequency
L × courbure × concentricité
8 in. × 0.0011 in. × 0.0020 in.
Diam. du tube
3 mm
Épaisseur de la paroi
0.28 mm
Catégories apparentées
Description générale
Caps are attached. All tubes supplied in packs of 5.