Principaux documents
JKA3123
Sigma-Aldrich
mPEG40K
average Mn 40,000, Maleimide, thiol reactive
Synonyme(s) :
mPEG-MAL, Methoxy-PEG-Maleimide, Polyethylene glycol
1 G
593.00 CHF
593.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
593.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
CH3O(CH2CH2O)nCH2CH2NHCOCH2CH2C4H2O2N
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.23
593.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Nom du produit
mPEG40K-MAL, average Mn 40,000
Forme
solid
Poids mol.
average Mn 40,000
Pertinence de la réaction
reagent type: chemical modification reagent
reactivity: thiol reactive
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: monofunctional
Température de stockage
−20°C
Description générale
Methoxy PEG Maleimide. Selective for thiol groups on cystein side chains; reacts at pH 5.0-6.6
Application
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informations légales
Product of JenKem Technology
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Yu, W., et al.
Antiviral Research, 108 (2014)