Principaux documents
GF97869964
Alumina/Silica/Boria
fabric, weight.m-2 -400g, Al2O3 62%/SiO2 24%/B2O3 14%, length 2 m, weight 400 g, coil width 25.4 mm
Synonyme(s) :
AL623541
1 EA
440.00 CHF
440.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
440.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
11181511
Nomenclature NACRES :
NA.23
440.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Forme
fabric
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 978-699-64
Longueur
2 m
Largeur de la bobine
25.4 mm
Poids
400 g
per meter squared