Principaux documents
GF83311859
Silicone Elastomer, Sheet, Thickness 3.0Mm, Size 1000X1000 Mm, 1 Piece
silicone elastomer, sheet, thickness 3 mm, size 1000 × 1000 mm
Synonyme(s) :
SI303300
1 EA
1 250.00 CHF
1 250.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
1 250.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
1 250.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Forme
sheet
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 833-118-59
Taille
1000 × 1000 mm
Épaisseur
3 mm