Principaux documents
GF68896704
Silicone Elastomer
film, thickness 0.05 mm, size 150 × 200 mm, specification usp class vi
Synonyme(s) :
SI301050
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
film
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 688-967-04
Taille
150 × 200 mm
Épaisseur
0.05 mm