Principaux documents
GF72542943
Nickel-titanium alloy, Ni90Ti10
powder, 150micron max. particle size, alloy pre-cursor, 50g
Synonyme(s) :
NJ086010
1 EA
369.00 CHF
369.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
369.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
369.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 725-429-43
Poids
50 g
Taille max. des part.
150 μm