398594
Osmium(III) chloride
99.9% trace metals basis
Synonyme(s) :
Osmium chloride, Osmium trichloride
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99.9% trace metals basis
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: osmium
Impuretés
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
Chaîne SMILES
Cl[Os](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Os/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Clé InChI
UAIHPMFLFVHDIN-UHFFFAOYSA-K
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges