Principaux documents
GF70740356
Aluminum nitride
powder, mean particle size (fsss) 1.4 micron, weight 100 g, purity 99.5+%
Synonyme(s) :
AL646010
1 EA
960.00 CHF
960.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
960.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352311
Nomenclature NACRES :
NA.23
960.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Essai
≥99.5%
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 707-403-56
Poids
100 g
Taille moyenne des particules
1.4 μm (FSSR)