Principaux documents
GF47938821
Zirconium
powder, max. particle size 45 micron, weight 100 g, purity 99.2%
Synonyme(s) :
ZR006015
1 EA
928.00 CHF
928.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
928.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Zr
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
91.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141751
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
928.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Essai
99.2%
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 479-388-21
Résistivité
40 μΩ-cm, 20°C
Poids
100 g
Taille max. des part.
45 μm
pb
4377 °C (lit.)
Pf
1852 °C (lit.)
Densité
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Zr]
InChI
1S/Zr
Clé InChI
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Pyr. Sol. 1 - Water-react 1
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1