Principaux documents
GF64346474
Zinc
powder, 7.5 mean particle size (micron), weight 500 g, purity 98.8%
Synonyme(s) :
ZN006010
1 EA
372.00 CHF
372.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
372.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Zn
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
65.39
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141750
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
372.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
1 mmHg ( 487 °C)
Essai
98.8%
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 643-464-74
Résistivité
5.8 μΩ-cm, 20°C
Poids
500 g
Taille moyenne des particules
7.5 (micron)
pb
907 °C (lit.)
Pf
420 °C (lit.)
Densité
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Zn]
InChI
1S/Zn
Clé InChI
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Pictogrammes
FlameEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Pyr. Sol. 1 - Self-heat. 1 - Water-react 1
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable