Principaux documents
GF55940957
Stainless steel - AISI 316l
foil, Fe/Cr18%/Ni 10%/Mo 3%, thickness 8.0 mm, size 100 × 100 mm, temper annealed
Synonyme(s) :
FF210800
1 EA
323.00 CHF
323.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
323.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
323.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 559-409-57
Taille
100 × 100 mm
Épaisseur
8.0 mm