Principaux documents
GF55324177
Polybenzimidazole
(PBI), rod, diam. 9.5 mm, L 300 mm, black
Synonyme(s) :
BI307910
1 EA
909.00 CHF
909.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
909.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
909.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 553-241-77
Longueur
300 mm
Diamètre
9.5 mm
Couleur
black
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable