Principaux documents
GF13734985
Polybenzimidazole
(PBI), rod, diam. 9.5 mm, L 200 mm, black
Synonyme(s) :
BI307910
1 EA
709.00 CHF
709.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
709.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
709.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 137-349-85
Longueur
200 mm
Diamètre
9.5 mm
Couleur
black
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable