Principaux documents
GF52410956
Iron-Chromium-Molybdenum alloy, Fe81Cr16Mo3
powder, 45micron max. particle size, atomized, 500g
Synonyme(s) :
FK256010
1 EA
814.00 CHF
814.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
814.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
11101712
Nomenclature NACRES :
NA.23
814.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 524-109-56
Poids
500 g
Taille max. des part.
45 μm