Principaux documents
GF51519225
Polypropylene
(PP), granule, 4 mm nominal granule size, weight 1000 g, condition isotactic
Synonyme(s) :
PP306315
1 EA
668.00 CHF
668.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
668.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
668.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Forme
granular
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 515-192-25
Poids
1000 g
Taille nominale des granulés
4 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable