Principaux documents
GF48944043
Titanium/Aluminum/Vanadium
foil, Ti 90%/Al 6%/V 4%, thickness 0.05 mm, length 0.2 m, coil width 120 mm
Synonyme(s) :
TI010251
1 EA
969.00 CHF
969.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
969.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352311
Nomenclature NACRES :
NA.23
969.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 489-440-43
Longueur
0.2 m
Largeur de la bobine
120 mm
Épaisseur
0.05 mm