Principaux documents
GF17947323
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
100m insulated wire, 0.025mm conductor diameter, 0.004mm insulation thickness, polyimide insulation, hard
Synonyme(s) :
CU075820
1 EA
255.00 CHF
255.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
255.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
31152304
Nomenclature NACRES :
NA.23
255.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Description
polyimide insulation
temper (hard)
Forme
wire (insulated)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 179-473-23
Longueur
100 m
Diam. du conducteur
0.025 mm
Épaisseur de l'isolation
0.004 mm