Principaux documents
GF46996699
Polyvinylidenechloride
(PVDC), film, thickness 0.0125 mm, L 0.5 m, coil width 300 mm
Synonyme(s) :
CV301150
1 EA
191.00 CHF
191.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
191.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
191.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Forme
film
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 469-966-99
Longueur
0.5 m
Largeur de la bobine
300 mm
Épaisseur
0.0125 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable