Principaux documents
GF38440694
Aluminum-silicon alloy, Al98Si2
powder, 150micron max. particle size, alloy pre-cursor, 50g
Synonyme(s) :
AL166010
1 EA
458.00 CHF
458.00 CHF
Date d'expédition estimée le24 avril 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
458.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352311
Nomenclature NACRES :
NA.23
458.00 CHF
Date d'expédition estimée le24 avril 2025
Devis pour commande en gros
Forme
powder (alloy pre-cursor)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 384-406-94
Poids
50 g
Taille max. des part.
150 μm