Principaux documents
GF29656491
Bismuth
powder, max. particle size 45 micron, weight 100 g, purity 99.5+%
Synonyme(s) :
BI006041
1 EA
452.00 CHF
452.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
452.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Bi
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.98
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141706
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
452.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥99.5%
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 296-564-91
Résistivité
129 μΩ-cm, 20°C
Poids
100 g
Taille max. des part.
45 μm
pb
1560 °C (lit.)
Pf
271 °C (lit.)
Densité
9.8 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Bi]
InChI
1S/Bi
Clé InChI
JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable