Principaux documents
GF28460752
Boron
granule, 15 mm nominal granule size, weight 20 g, purity 99%
Synonyme(s) :
B 006300
1 EA
684.00 CHF
684.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
684.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
B
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
10.81
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141907
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
684.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Essai
99%
Forme
granular
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 284-607-52
Résistivité
1.5E12 μΩ-cm, 20 °C
Poids
20 g
Taille nominale des granulés
15 mm
Densité
2.34 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[B]
InChI
1S/B
Clé InChI
ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable