Principaux documents
1.12070
Sigma-Aldrich
Boron
powder
Synonyme(s) :
Boron
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
B
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
10.81
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141907
Numéro de classement CE :
231-151-2
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Forme
powder
Température d'inflammation spontanée
700 °C
Puissance
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pb
4000 °C/1013 hPa
Pf
2075 °C
Densité
1.73 g/cm3 at 15 °C
Masse volumique apparente
200‑300 kg/m3
Température de stockage
no temp limit
Chaîne SMILES 
[B]
InChI
1S/B
Clé InChI
ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
  • Ambiphilic boron in 1, 4, 2, 5-diazadiborinine: Examines the unique electronic properties of ambiphilic boron compounds, suggesting potential applications in organic synthesis and materials science (B Wang, Y Li, R Ganguly, H Hirao, R Kinjo, 2016).
  • Metallomimetic chemistry of boron: Discusses boron′s ability to mimic the behaviors of metals in chemical reactions, providing insights into its versatile applications in catalysis and material science (MA Légaré, C Pranckevicius, H Braunschweig, 2019).
Remarque sur l'analyse
Identity: passes test
Mg (Magnesium): ≤ 1.0 %
Particle Size (d50): about 2 µm
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 5
1 of 5